Fontos dokumentumok
27095-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white tan PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
8 mm
átmérő × vastagság
8 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 2 mL vial, standard opening
Általános leírás
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 0.060 in.) are sized to fit 2 mL screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)