Fontos dokumentumok
27026
Supelco
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial (with graduations)
leírás
cap not included
Jellemzők
closure type screw top vial
graduated
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
21 mm × 70 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)