Vissza
Septa, tan PTFE/silicone
Products
Termékkategória
septa (9)
Márka
Supelco (9)
Átmérő (mm)
Külső átmérő (mm)
Szín
Termékek szűrése
Showing 1-9 of 9
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27188-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27177
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
23193-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27155
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27144
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27166
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27380-U
Septa, tan PTFE/silicone,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27095-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
SU860007
Septa, tan PTFE/silicone,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea