23242-U
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septum, septum diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 2 mil, pkg of 144 ea
Szinonimák:
PTFE-Silicone Composite Septa
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septum
kiszerelés
pkg of 144 ea
Paraméterek
250 °C temp. limit
szeptum átm. × teljes vastagság × PTFE vastagság
18 mm × 0.060 in. × 2 mil
kompatibilitás
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
for use with products with 20/400 thread
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)