Fontos dokumentumok
27088-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Amber Glass Screw Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
21 mm × 70 mm × 12 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)