Fontos dokumentumok
27162
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
21 mm × 70 mm × 12 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
Alkalmazás
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It has also been used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)