27124-U
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/white silicone septum
About This Item
Javasolt termékek
material
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
red PTFE/white silicone septum
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
cserealkatrész
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)