Fontos dokumentumok
27188-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white tan PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
22 mm
átmérő × vastagság
22 mm × 0.100 in.
kompatibilitás
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to