Fontos dokumentumok
854171
Supelco
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial (with marking spot)
leírás
marking spot
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
1.5 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Vials, clear glass (1.5mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)