Fontos dokumentumok
23207
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Szinonimák:
POLY RACK FOR CHROM.VIALS 5/CS
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
red polypropylene rack
leírás
vial size: 2 mL
Jellemzők
positions 50 vials per rack
kiszerelés
pkg of 5 ea
állvány H × Sz × Ma
192 mm × 100 mm × 23 mm
lyuknyílás
12.5 mm
kompatibilitás
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
Általános leírás
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)