27208-U
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), red PTFE/silicone septum
About This Item
Javasolt termékek
material
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
red PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
cserealkatrész
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)