Fontos dokumentumok
Z291722
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
glass (conical)
kiszerelés
pkg of 200 ea
külső átmérő × Ma
5 mm × 29 mm
méret
0.10 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)