Fontos dokumentumok
27170
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Alkalmazás
Vials may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) followed by GC-FID for simultaneous analysis of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran from juice samples.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An efficient method for the simultaneous determination of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran in fruit juices by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?flame ionisation detector.
Hu, Gaofei, et al.
Food Chemistry, 192 , 9-14 (2016)