27138
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Szinonimák:
PK100 4ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Javasolt termékek
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)