Fontos dokumentumok
Z115134
Supelco
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
átmérő × Ma
13 mm × 44 mm
térfogat
1 mL
szerelvény
13-425 thread
Általános leírás
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Lábjegyzet
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Jogi információk
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)