Fontos dokumentumok
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Szinonimák:
Pipette Tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Benchmark Scientific P7700-T5M
maximum térfogat:
5 mL
térfogat tartomány:
0.5 - 5 mL
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pack of 100 ea
material
colorless
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific P7700-T5M
maximum térfogat
5 mL
térfogat tartomány
0.5 - 5 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)