Fontos dokumentumok
Z291730
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
glass (conical with polyspring)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
5 mm × 30 mm
térfogat
0.2 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)