27121-U
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 27.5 mm × 95 mm, tan PTFE/silicone septum
Szinonimák:
Screw top Vials with phenolic open-top cap, pre-assembled
About This Item
Javasolt termékek
material
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
27.5 mm × 95 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 24-400
Általános leírás
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)