Merck
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
Products
Termékkategória
Márka
ID (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Showing 1-13 of 13