Fontos dokumentumok
27031
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
15 mm × 45 mm × 8 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)