Fontos dokumentumok
23205-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Szinonimák:
VIAL RACK,15 & 16MM VIALS,5/CS
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red polypropylene rack
leírás
vial size: 4 mL
Jellemzők
positions 48 vials per rack
kiszerelés
pkg of 5 ea
állvány H × Sz × Ma
268 mm × 95 mm × 30 mm
lyuknyílás
15.5 mm
kompatibilitás
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Általános leírás
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)