Fontos dokumentumok
854987
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
keménység
60 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
szeptum vastagság
1.3 mm
szerelvény
thread for 13-425
kompatibilitás
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
Általános leírás
Screw caps (black polypropylene hole cap, for use with 4 mL vials with 13-425 thread) are available for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135° C. The red PTFE/rubber septum can be used with most organics (until pierced) and is resistant to chlorosilanes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)