Fontos dokumentumok
27053
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
black polypropylene cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
Paraméterek
135 °C temp. limit
átmérő × Ma
16 mm × 9.5 mm
lyukátmérő
9 mm
szerelvény
thread for 13-425
kompatibilitás
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Általános leírás
These hole caps do not come with septa.
Alkalmazás
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)