Merck
29157-U
Inter-Seal bonded caps (inseparable caps and liner)
white cap, PTFE/silicone, thread for 13-425
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
PTFE/silicone
white cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
szerelvény
thread for 13-425
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Inter-Seal bonded caps eliminate expensive and time consuming hand assembly while preventing liner fallout. They are made by a bonding process that bonds PTFE/silicone into polypropylene closures without using adhesives. The bonding properly seats and secures the septa within the vial opening. This integrated one piece system withstands multiple injections, making it very cost effective.
Benefits include:
  • Significant bond strength
  • Withstands multiple injections
  • Resistant to coring
  • Excellent resealability
  • Broad chemical resistance
Jogi információk
Inter-Seal is a trademark of Integrated Liner Technologies, Inc.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)