Fontos dokumentumok
27144
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
külső átmérő
11 mm
átmérő × vastagság
11 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Alkalmazás
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)