Fontos dokumentumok
SU860078
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Szinonimák:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
keménység
55 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
szeptum vastagság
1.5 mm
szerelvény
thread for 13-425
kompatibilitás
for use with 4 mL vial
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)