24748
Inserts for 15×45 mm Vials
volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm, pkg of 100 ea
Javasolt termékek
material
glass insert (with bottom spring)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
6 mm × 38 mm
térfogat
0.15 mL
kompatibilitás
for use with 15x45mm
Related Categories
Általános leírás
Micro volume vial inserts, when used in conjunction with autosampler vials, allow for maximum sample recovery and easier sample removal. Vial inserts (volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)