Fontos dokumentumok
27018
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 100 ea
szeptum vastagság
1.5 mm
szerelvény
thread for 13-425
kompatibilitás
for use with 4 mL vial
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)