Fontos dokumentumok
27120-U
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black phenolic cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
149 °C temp. limit
átmérő × Ma
15 mm × 10 mm
lyukátmérő
8.5 mm
szerelvény
thread for 13-425
kompatibilitás
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Általános leírás
Screw caps (with open center, for use with 4 mL vial with 13-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)