Fontos dokumentumok
27115-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Amber Glass Storage Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
15 mm × 45 mm × 8 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)