27028-U
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 40 mL, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Javasolt termékek
material
clear glass vial (with graduations)
leírás
cap not included
Jellemzők
closure type screw top vial
graduated
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
29 mm × 82 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 24-400
Általános leírás
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only, volume 40 mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 24-400.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)