Fontos dokumentumok
27379
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
27.5 mm × 95 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 24-400
Alkalmazás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.