Fontos dokumentumok
23206
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Szinonimák:
VIAL RACK,40ML EPA VIAL, 5/CS
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
red polypropylene rack
Jellemzők
positions 50 vials per rack
kiszerelés
pkg of 5 ea
állvány H × Sz × Ma
336 mm × 175 mm × 30 mm
lyuknyílás
30.0 mm
kompatibilitás
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
Általános leírás
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)