Fontos dokumentumok
23193-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Tan PTFE/Silicone Septa for Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white tan PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
22 mm
átmérő × vastagság
22 mm × 0.125 in.
kompatibilitás
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Általános leírás
Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness. 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)