Fontos dokumentumok
27521
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
29 mm × 82 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 24-400
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)