Fontos dokumentumok
23703-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Szinonimák:
Clear glass screw top vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
Ügynökség
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 144 ea
külső átmérő × Ma
27.5 mm × 140 mm
térfogat
60 mL
szerelvény
thread for 24-400
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)