27186
Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
About This Item
Javasolt termékek
material
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
méret
24-400
Jellemzők
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
szerelvény
thread for 24-400
kompatibilitás
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)