Fontos dokumentumok
27057
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black polypropylene hole cap
méret
24-400
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
átmérő × Ma
26 mm × 12.2 mm
lyukátmérő
15 mm
szerelvény
thread for 24-400
kompatibilitás
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Általános leírás
These hole caps do not come with septa.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)