Fontos dokumentumok
27519
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
21 mm × 70 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
Általános leírás
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)