Vissza
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
Products
Termékkategória
vials (6)
Márka
Supelco (6)
ID (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-6 of 6
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27024
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only),
volume 4 mL, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27025
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only),
volume 7 mL, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27027-U
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only),
volume 22 mL, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27026
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only),
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27023
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only),
volume 2 mL, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27028-U
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only),
volume 40 mL, thread for 24-400, pkg of 100 ea