Fontos dokumentumok
23229
Supelco
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Szinonimák:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 60ML PK12
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Jellemzők
closure type screw top bottle
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 12 ea
külső átmérő × Ma
38 mm × 95 mm
térfogat
60 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)