Fontos dokumentumok
23230-U
Supelco
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Szinonimák:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 120ML PK12
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Jellemzők
closure type screw top bottle
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 12 ea
külső átmérő × Ma
49 mm × 114 mm
térfogat
120 mL
szerelvény
thread for 22-400
Általános leírás
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)