Vissza
Amber storage bottles
Products
Termékkategória
bottles (8)
Márka
Supelco (8)
Átmérő (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Üveg anyaga
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-8 of 8
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
23231
Amber storage bottles,
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23233
Amber storage bottles,
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23230-U
Amber storage bottles,
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23229
Amber storage bottles,
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23232
Amber storage bottles,
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23234
Amber storage bottles,
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23235
Amber storage bottles,
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
23228
Amber storage bottles,
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea