23228
Amber storage bottles
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Szinonimák:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 30ML PK12
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Jellemzők
closure type screw top bottle
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 12 ea
külső átmérő × Ma
32 mm × 80 mm
szeptum átm. × teljes vastagság × PTFE vastagság
18 mm × 125 mil × 2 mil
térfogat
30 mL
szerelvény
thread for 20-400
Related Categories
Alkalmazás
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)