Fontos dokumentumok
Z263125
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
kupakméret
33-400
Csatlakozó
Joints threaded neck (53-400)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
with cap
with cap
kiszerelés
pkg of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216940
kapacitás
2 oz (60 mL)
átmérő × Ma
44 mm × 75 mm
szín
amber
Tulajdonságok és előnyök
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)