Fontos dokumentumok
23237
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black phenolic cap (no septum)
Jellemzők
autoclavable
kiszerelés
pkg of 144 ea
parameter
149 °C temp. limit
szerelvény
thread for 24-400
kompatibilitás
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)