Fontos dokumentumok
8.00947
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
605263
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-468-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
118 °C (lit.)
gőznyomás:
10 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
716 °F
hatékonyság
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
16 %
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 38 °C
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethylenediamine (1,2-Diaminoethane, DAE) can be used as a reagent to prepare various metal ion complexes, which are employed as reducing agents in the following reduction reactions.
  • DAE/Cr(II) complex is used for the reduction of primary alkyl halides to alkanes, and aryl bromides or iodides to arenes. This complex is also used to reduce β-substituted alkyl halides and epoxides to alkenes.
  • DAE/Borane (1:1) complex is used as a highly selective reducing agent for the conversion of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
  • DAE/Li complex is used as an efficient reagent for the reduction of alkenes, aromatic hydrocarbons, phenols, and alcohols.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.896 - 0.898
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
1, 2-Diaminoethane
Kostikov RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)