Z190047
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
Szinonimák:
amber bottle, amber bottles, bottles amber
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
Csatlakozó
joint threaded33-400
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 220976
H × diam.
208 mm × 96 mm , Cap off size
kapacitás
1000 mL
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)