Fontos dokumentumok
23233
Supelco
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Szinonimák:
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 60ML PK12
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
amber glass bottle
Jellemzők
closure type screw top bottle
kiszerelés
pkg of 12 ea
külső átmérő × Ma
38 mm × 95 mm
térfogat
60 mL
szerelvény
thread for 20-400
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)