Merck
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
Szinonimák:
Duloxetine impurity B (PhEur)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
duloxetine, duloxetine
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)